Läs mer
Dextran, Pure, 150, M.W. 100,000-200,000, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
100g, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| CAS | 9004-54-0 |
| Fysisk form | Solid |
| MDL-nummer | 130935 |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastic powder jar |