Läs mer
Dextran Pyrogen Free Clinical MP Biomedicals
Produktkod. 11487860 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487860 50 g 50g
11497860 100 g 100g
11407870 500 g 500g
11417870 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11487860 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210151450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    981.49 SEK / 50g
    Save 53.51 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 9004-54-0
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvikt (g/mol) 504.44
MDL-nummer MFCD00130935
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Namnnotering Pyrogen Free
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn Dextran
Formel vikt 200,000 to 300,000
Kvalitet Klinisk