Läs mer
Abcam Dextransulfat, anhydroglukospolymer, 500 000 g/mol, fast ämne, 10 g
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Molekylvikt: 500 000 g/mol
- Form: Solid
- Sammansättning: 100 % Dextransulfat
- Tillämpningar: Selektiv utfällning av lipoproteiner, probehybridisering av membranimmobiliserat DNA, frisättning av DNA från DNA-histonkomplex och hämning av RNA-bindning till ribosomer
- Viktig fördel: Påskyndar probehybridiseringshastigheten med 10 gånger när den används som tillsats
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 100 % Dextransulfat |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Omgivning |
| Målmolekyl | Lipoproteiner, DNA, RNA |
| Formulering | 100 % Dextransulfat |
| Kvantitet | 10 g |
| För användning med (applikation) | Selektiv utfällning av lipoproteiner, probehybridisering av membranimmobiliserat DNA, frisättning av DNA från DNA-histonkomplex, hämning av RNA-bindning till ribosomer |