Läs mer
Dextransulfat, klinisk kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427880 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427880 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11427880 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210151880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11925.00 SEK
    11357.16 SEK / 100g
    Save 567.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Clinical grade Dextran Sulfate Sodium salt for use in biomedical and clinical research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate
Färg Vitt pulver
CAS 9011-18-1
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Molekylvikt (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vikt 6000 till 8000
Kvalitet Klinisk