Beskrivning
Dextransulfat är ett polyanjoniskt derivat av dextran framställt genom förestring av Dextran med klorsulfonsyra. Dextransulfatnatrium (DSS) är natriumsaltet som är ett vitt till benvitt pulver som är fritt lösligt i vatten och saltlösningar för att bilda en stabil, klar lösning.
- Svavelhalten är cirka 17% vilket motsvarar i genomsnitt 1,9 sulfatgrupper per glukosylrest i dextranmolekylen
- Hög renhet och jämn kvalitet möjliggör dess tillämpning inom läkemedels- och bioteknikindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran sulfate |
| Färg | Vit till off-white |
| pH | 5,0 till 7,5 (1 % vattenlösning) |
| CAS | 9011-18-1 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| MDL-nummer | MFCD00081551 |
| Synonym | dextran sulfate sodium, DSS |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.