Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt, kolitgrad (36 000 till 50 000), MP Biomedicals™
Produktkod. 12871781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12871781 100 g 100g
11424352 10 g 10g
15722262 25 g 25g
11434352 50 g 50g
11454352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12871781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216011080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14525.00 SEK
    11333.79 SEK / 100g
    Save 3191.21 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Framkallar svår kolit (inflammatorisk tarmsjukdom) hos försöksdjur
Dextransulfatnatriumsalt, eller DSS, är ett syntetiskt sulfaterat grenat polysackaridderivat av dextran som har flera användningsområden inom biomedicinsk och klinisk forskning. En viktig egenskap hos DSS är att utlösa kolit hos möss och råttor när det administreras i dricksvatten. DSS binder till medellånga fettsyror i tjocktarmen och inducerar tarminflammation. DSS av kolitgrad (MW = 36 000 till 50 000) från MP Bio är en av de mest använda produkterna baserad på peer reviewed vetenskapliga publikationer.
  • Framkallar svår kolit (inflammatorisk tarmsjukdom)
  • Högsta svavelhalt– 19 %
  • Högsta kiralitet -+ 104° av specifik rotation
  • Lägsta pH– 6,2 vid 1 % lösning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate Sodium Salt
Färg Vitt
pH 5 till 7,11 (1 % vattenlösning)
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Kokpunkt 310 °C
Smältpunkt 92 °C
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Molekylvikt (g/mol) 40,000
För användning med (applikation) Används för att inducera ulcerös kolit hos djur och i stor utsträckning för att studera tjocktarmscancer som utvecklas i samband med koloninflammation
Kvalitet Kolit grad
Fukt <10%
Förpackning Plastbehållare
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.