Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt (36 000-50 000 M.Wt), MP-kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414352 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11414352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216011001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 1g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate Sodium Salt
Färg Vitt
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-namn etyl-4-aminobensoat
Molekylvikt (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vikt 36 000 till 50 000