Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt (400 000-600 000 M.Wt), MP Biomedicals™
Produktkod. 11464352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464352 1 g 1g
11474352 10 g 10g
11484352 50 g 50g
11494352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11464352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216011101
Kemiska identifierare
CAS 9011-18-1
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvikt (g/mol) 40,000
MDL-nummer MFCD00081551
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate Sodium Salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Formel vikt 400,000 to 600,000
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dextran Sulfate Sodium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dextran Sulfate Sodium Salt