Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt (6 000-8 000 M.Wt), MP Biomedicals
Produktkod. 15586226 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15586226 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15586226 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210151890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21820.00 SEK
    20786.41 SEK / 500g
    Save 1033.59 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Versatile polyanionic derivative of dextran used for research in immunology, antiviral, and antilipemic applications.
  • Dextran Sulfate Sodium (DSS) som har visat sig ha mångsidigt värde inom biomedicinsk/klinisk forskning
  • DSS kan användas som antikoagulant, antiviralt och antilipemiskt medel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (6,000-8,000 M.Wt)
Färg Vitt
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml – klar till lätt dimmig gul lösning.
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Molekylvikt (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vikt 6,000-8,000
Kvalitet Not Available