Läs mer
Dextran sulfate sodium salt, approx. M.W. 6,500 - 10,000
Produktkod. 13505010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13505010 25 g 25g
13595000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13505010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441490250
Request Bulk or Custom Format
Dextran sulfate sodium salt, C9H11NO2, CAS Number-9011-18-1, americaine, anaesthesin, anesthesin, benzocaine, ethoform, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, norcaine, orthesin, parathesin, 25g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, ethyl 4-aminobenzoate, MFCD00081551, 165.192 | CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-18-1
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvikt (g/mol) 40,000
MDL-nummer MFCD00081551
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran sulfate sodium salt
Namnnotering approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (25°C).
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn etyl-4-aminobensoat
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.