Läs mer
Dextransulfat natriumsalt, MW ca 40 000
Beskrivning
Dextransulfatnatrium används för att studera kolit (inflammatorisk tarmsjukdom) samt som antiviralt ämne. Det fungerar som ett icke-surfaktant, suspenderande medel med gelbildande och viskositetskontrollerande egenskaper. Det används i stor utsträckning för laboratorieapplikationer, inklusive vid framställning av ett utfällningsreagens för bestämning av HDL-kolesterol.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Dextransulfatnatriumsalt är etylestern till p-aminobensoesyra
- Dextransulfat hämmar spänningsberoende natriumkanaler och förhindrar överföring av smärta och klåda
- Det spekuleras att Dextransulfat har antivirala och antioxidativa egenskaper
Tillämpning
- Dextransulfat är lämpligt för biokemi och cellkultur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Fenolliknande |
| Merck Index | 142951 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | ≈40 kd |
RUO– Endast forskningsanvändning