Läs mer
Dextran sulfatnatriumsalt, MW ca 8 000
Produktkod. 15424549
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424549 25 g 25g
15434549 100 g 100g
15444549 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15424549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62101.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.63 SEK
    837.65 SEK / 25g
    Save 95.98 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Dextransulfat används som en nukleinsyrahybridiseringsaccelerant. Polymerens förmåga att fälla ut fibrinogen och lågdensitetslipoproteiner från plasmalösningar har använts för analys och för antikoagulantapplikationer. Dextran Sulfate Sodium (DSS) som har visat sig ha mångsidigt värde inom biomedicinsk/klinisk forskning. DSS kan användas för att studera kolit (inflammatorisk tarmsjukdom) såväl som ett antiviralt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-18-1
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran sulfate sodium salt
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,2951
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml).
Kvantitet 25 g
Formel vikt ≈8 kd
Odör Fenolliknande
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.