Läs mer
Dextran sulfatnatriumsalt, MW ca 8 000
Beskrivning
Dextransulfat används som en nukleinsyrahybridiseringsaccelerant. Polymerens förmåga att fälla ut fibrinogen och lågdensitetslipoproteiner från plasmalösningar har använts för analys och för antikoagulantapplikationer. Dextran Sulfate Sodium (DSS) som har visat sig ha mångsidigt värde inom biomedicinsk/klinisk forskning. DSS kan användas för att studera kolit (inflammatorisk tarmsjukdom) såväl som ett antiviralt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextran sulfate sodium salt |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Fenolliknande |
| Merck Index | 14,2951 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml). |
| Formel vikt | ≈8 kd |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.