Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457870 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457870 100 g 100g
11437870 10 g 10g
11447870 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457870 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210151680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11140.00 SEK
    10609.37 SEK / 100g
    Save 530.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9011-18-1
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvikt (g/mol) 8,000
MDL-nummer MFCD00081551
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran sulfate sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Formel vikt 8 000 (genomsnitt)
Kvalitet Reagens