Läs mer
Dextransulfat natriumsaltreagens MP Biomedicals
Produktkod. 11427870 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427870 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11427870 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210151601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 1g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Gold standard reagent for the induction of ulcerative colitis models in research animals.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate Sodium Salt
CAS 9011-18-1
Kvantitet 1 g
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-nummer MFCD00081551
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-namn Dextransulfatnatriumsalt
Molekylvikt (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vikt 8 000 (genomsnitt)
Kvalitet Reagens