Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt (vitt till benvitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10295153
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295153 100 g Glasflaska 100g
10400274 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295153 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1585100
Request Bulk or Custom Format
Dextransulfat accelererar hybridiseringshastigheten av DNA eller RNA bundet till membran och kan användas i Southern och Northern blotting-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-18-1
Molekylformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvikt (g/mol) 500,000
MDL-nummer MFCD00081551
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-namn etyl-4-aminobensoat
LEDER *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran Sulfate Sodium Salt
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Merck Index 15, 2953
Kvantitet 100 g
Identifiering Pass Test
Fukt 7.5% max.