Läs mer
Dextransulfatnatriumsalt (vitt till benvitt pulver), Fisher BioReagents
Beskrivning
Dextransulfat accelererar hybridiseringshastigheten av DNA eller RNA bundet till membran och kan användas i Southern och Northern blotting-procedurer.
Specifikationer
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Fast |
| Merck Index | 15, 2953 |
| Kvantitet | 500 g |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Fukt | Max 7,5%. |
| Förpackning | Poly flaska |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?