Läs mer
Dextran, Ultrapure
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 60,000- 90,000 |
| Förpackning | Plastic bottle |