Läs mer
Dextran (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10409313
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409313 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Produktkod. 10409313 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1580100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dextran may be used with Polyethylene Glycol under certain conditions in the fractionation of proteins, cells, virus particles, and other macromolecules. Dextran at neutral pH may be autoclaved.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextran
Färg White
CAS 9004-54-0
Fysisk form Solid
Molekylformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
MDL-nummer MFCD00130935
Merck Index 15, 2950
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
IUPAC-namn Dextran
Molekylvikt (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Rester efter antändning 1% max.