Läs mer
Dextrin, precipitated by alcohol
Produktkod. 11487697
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487697 500 g 500g
11477697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15717.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Dextrin används som lim vid tillverkning av gummiband, textilier och papper. Det används för att producera näringsprodukter. Det används också som absorbenter, bindemedel och viskositetskontrollerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-53-9
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.438
MDL-nummer MFCD00081554
InChI-nyckel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-6- oxan-3-yl]oxioxan-3-(3,4-metyl)-5-oxan-triol)
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrin
Namnnotering precipitated by alcohol
Merck Index 14,2953
Löslighetsinformation Soluble in hot water (0.1g/ml).
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.