Läs mer
Cytiva Dextrin Sepharose™ Högpresterande media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Beskrivning
- Fysiologiska tillstånd och mild eluering bevarar aktiviteten hos målprotein
- Robust, stabilt medium tillåter smala toppar i eluering av målprotein
- Kompatibel med vanligt använda vattenhaltiga buffertar och lätt regenererad med 0,5M NaOH
- Enkel uppskalning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
| Material | Dextrin Sepharose |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Matris | Affinitetsharts |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dextrin Sepharose High Performance, 100 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol