Läs mer
Cytiva Dextrin Sepharose™ Högpresterande media
Produktkod. p-3667182 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 11570684
Brand: Cytiva 28935597
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge bekväm affinitetsrening av rekombinanta proteiner med maltosbindande protein (MBP ) taggar
  • Fysiologiska tillstånd och mild eluering bevarar aktiviteten hos målprotein
  • Robust, stabilt medium tillåter smala toppar i eluering av målprotein
  • Kompatibel med vanligt använda vattenhaltiga buffertar och lätt regenererad med 0,5M NaOH
  • Enkel uppskalning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
Material Dextrin Sepharose
Partikelstorlek 34 μm
Matris Affinitetsharts
compliance-icons
Produktbeteckning
  • dextrin sepharose high performance
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol