Läs mer
Dextrin, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10568990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10568990 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10568990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0130/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg White
CAS 9004-53-9
Fysisk form Powder Solid
MDL-nummer 81554
Kvantitet 100 g
Formel vikt 162.067g/mol
Förpackning Plastic powder jar