Learn More
Dextrin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10351441 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 10351441
Brand: Thermo Scientific Acros 406285000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9004-53-9
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.438
MDL-nummer MFCD00081554
InChI-nyckel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-6- oxan-3-yl]oxioxan-3-(3,4-metyl)-5-oxan-triol)
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Dextrin
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallint pulver
Linjär formel (C6H10O5)x
Merck Index 15, 2955
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Kvantitet 500 g
Formel vikt 162.07
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.