Läs mer
Dextrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrin |
| CAS | 9004-53-9 |
| Molekylformel | (C14 H26 O10)n |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 102D, 102K, 1752S, 30AN, 37LAC19, 955SR, Amaizo 1706, Dextrid, Dextrin 10, Dextrin 101, Dextrin 102N, Dextrin 102S, Dextrin 103, Dextrin 1104, Dextrin 12, Dextrin 1719, Farinex CO 2, Farinex MJ, Fibersol 2, Fortodex, Fungal amylase starch, GLD, GOS-sugar, Globe 8051, Leiocom, Licopol, Ligament BAE 4, Ligament P 950A, Lycatab DSH, M 250, M 365, M 550, M 600, Sandec 100, Sandec 100T, Sandec 150, Sandec 250, Sandec 30, Sandec 300, Sandec 70, Tackidex 035, Tackidex 133, Tackidex C 172, Tackidex DF 165, Tackidex G 155 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17?,18?/m1/s1 |
| LEDER | C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O[C@@H]2[C@H](OC([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.14 |