Läs mer
Dextro Mepromazine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextro Mepromazine Maleate |
| CAS | 2622-31-3 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (betaS)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, (+)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (+)-Methotrimeprazine, Dextromepromazine, d-Methotrimeprazine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m0./s1 |
| LEDER | COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;(2S)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.544 |
| Formel vikt | 444.172 |