missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dextromethorphan-d3 Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextromethorphan O-trideuteromethyl Hydrobromide Hydrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO.BrH/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H/t15-,17+,18+;/m1./s1/i2D3; |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?