Läs mer
Dextromethorphan-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextromethorphan-D3 |
| CAS | 524713-56-2 |
| Molekylformel | C18 2H3 H22 N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dextromethorphan-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(OC)cc34 |
| IUPAC-namn | (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-(trideuteromethyl)morphinan |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.42 |
| Formel vikt | 274.2124 |