Läs mer
Dextrometorfan hydrobromidmonohydrat 1,0 mg/ml i metanol (som vattenfri bas), LoGiCal
Beskrivning
Dextrometorfan hydrobromidmonohydrat 1,0 mg/ml i metanol (som vattenfri bas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextromethorphan hydrobromide hydrate |
| CAS | 6700-34-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dextromethorphan hydrobromide hydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H25 N O . Br H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate, Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, hydrate (1:1:1), (9 alpha,13 alpha,14 alpha)-, 9 alpha,13 alpha,14 alpha-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate (8 CI), Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate, (9 alpha,13 alpha,14 alpha)- (9 CI), (+)-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17 H,3-5,8-11H2,1-2H3;1 H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1 |
| LEDER | O.Br.COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (9,13,14α αα)-3-metoxi-17-metylmorfinan hydrobromidmonohydrat |
| Visa mer |