Läs mer
Dextrometorfan hydrobromid
Produktkod. 15494269
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494269 50 g 50g
15474269 5 g 5g
15484269 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61732.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 125-69-9 | C18H26BrNO | 352,316 g/mol
Det används som en potentiellt användbar NMDA-receptoragonist. Det används vanligtvis som centralnervös antitussiv och hostdämpande medel. Detta är en av de mest populära ingredienserna i receptfria förkylnings- och hostmediciner. Dextrometorfan hydrobromid kan tillsättas i andra preparater för att hjälpa till att behandla smärta och en rad andra störningar. Det används som en farmaceutisk råvara.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a potentially useful NMDA receptor agonist. it is usually used as central nervous antitussive, cough suppressant. This is one of the most popular ingredients in over-the-counter cold and cough medications. Dextromethorphan hydrobromide may be added to other preparations to help treat pain and a variety of other disturbances as well. It is used as a pharmaceutical raw material.
Solubility
Soluble in water (40 mM), and alcohol (1:10).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-69-9
Molekylformel C18H26BrNO
Molekylvikt (g/mol) 352.316
MDL-nummer MFCD02173901
InChI-nyckel MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N
Synonym dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar
PubChem CID 5464025
LEDER CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextromethorphan hydrobromide
Smältpunkt 125°C to 127°C
Färg White
Kvantitet 50 g
Beilstein 6453793
Merck Index 14,8091
Löslighetsinformation Soluble in water (40 mM),and alcohol (1:10).
Formel vikt 352.32
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning