missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dextromethorphan N-Oxide, TRC

Produktkod. 30355548
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355548 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30355548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29946525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dextromethorphan N-Oxide
CAS 1177494-18-6
Molekylformel C18 H25 N O2
Kvantitet 25 mg
Synonym (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan 17-Oxide, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan 17-Oxide, (+)-Dextromethorphan N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C18H25NO2/c1-19(20)10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(21-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+,19+/m1/s1
LEDER COc1ccc2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CC[N@+]3(C)[O-])c2c1
Molekylvikt (g/mol) 287.4
Formel vikt 287.1885
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.