Läs mer
Dextrorotation nimorazole phosphate ester, MedChemExpress
Produktkod. 16493617
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 16493617
Brand: Medchem Express HY18716
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrorotation nimorazole phosphate ester
Fysisk form Solid
CAS 1124347-33-6
Färg Red
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H19N4O7P
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (91.36 mM)
LEDER CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](OP(O)(O)=O)CN2CCOCC2
Molekylvikt (g/mol) 350.26
Formel vikt 350.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.