Läs mer
Dextrorotation nimorazole phosphate ester, MedChemExpress
Beskrivning
Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrorotation nimorazole phosphate ester |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1124347-33-6 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H19N4O7P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (91.36 mM) |
| LEDER | CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](OP(O)(O)=O)CN2CCOCC2 |
| Visa mer |