missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dextrorphan-d3 b-D-O-Glucuronide, TRC

Produktkod. 30366043
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366043 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2995022MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dextrorphan-O-Glucuronide-D3
CAS 524713-58-4
Molekylformel C23 2H3 H28 N O7
Kvantitet 2 mg
Synonym Dextrorphan-D3 B-D-O-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-24-9-8-23-7-3-2-4-14(23)16(24)10-12-5-6-13(11-15(12)23)30-22-19(27)17(25)18(26)20(31-22)21(28)29/h5-6,11,14,16-20,22,25-27H,2-4,7-10H2,1H3,(H,28,29)/t14-,16+,17-,18-,19+,20-,22+,23+/m0/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23CCCC[C@H]2[C@H]1Cc4ccc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc34
Molekylvikt (g/mol) 436.51
Formel vikt 436.2289
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.