Läs mer
Dextrorphan Tartrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrorphan tartrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1 |
| Formel vikt | 407.1944 |
| Procent renhet | >95% |