Läs mer
Vattenfri dextros (kristallina granuler/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10764534
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764534 1 kg Poly flaska 1kg
10051793 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764534 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3501
Request Bulk or Custom Format
Dextros används ofta som en cellodlingstillsats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrose Anhydrous
Smältpunkt 146.1°C
Färg Vitt
pH 5.9
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99.8 %
Förpackning Poly flaska
Linjär formel HOCH2(CHOH)4CHO
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 4495
Specifik rotation 52.5 to 53.0° (+ or -)
Löslighetsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vikt 180.08
Ångtryck Negligible
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Fast