Läs mer
Dextros, vattenfri, multikompendiell, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15517944 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15517944 2.5 kg 2.5kg
1 options
Produktkod. 15517944 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 192005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5197.20 SEK
    4680.18 SEK / 2.5kg
    Save 517.02 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrose
Namnnotering Vattenfri
CAS 50-99-7
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 1.54kg
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97.5 to 102.0%
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Fysisk form Solid