Läs mer
Dextros, vattenfri, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15597934 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15597934 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15597934 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 191901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2018.18 SEK
    1812.89 SEK / 500g
    Save 205.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 50-99-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrose
Namnnotering Vattenfri
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.54kg
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97.5 to 102.0%
Kvalitet USP
Fysisk form Solid