Läs mer
Dextros, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15547934 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15547934 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15547934 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 191005
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 1496309
MDL-nummer MFCD00150899
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dextrose
Namnnotering Monohydrate
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C18H30N2O14
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 1.54kg
Synonym nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
InChI-nyckel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
LEDER O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrolhydrat
Molekylvikt (g/mol) 498.44
Formel vikt 198.17
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Fysisk form Pulver