Läs mer
Dextros USP GenAR Grynig, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrose |
| Namnnotering | Vattenfri |
| CAS | 50-99-7 |
| Förpackning | Poly |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Synonym | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
| InChI-nyckel | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
| LEDER | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal |
| Visa mer |