Läs mer
Dextrosimendan 6-Phenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrosimendan 6-Phenyl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-7-10(14)12-13-11(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 188.095 |