Läs mer
Dextrosimendan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrosimendan |
| CAS | 144238-75-5 |
| Molekylformel | C14H12N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-[(4S)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (S)-Simendan |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](C(C1=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C1)=NN2)CC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.28 |
| Formel vikt | 280.1073 |