missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dextrothyroxine, Mikromol™
Beskrivning
Dextrothyroxine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dextrothyroxine |
| CAS | 51-49-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dextrothyroxine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 I4 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | D-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, D- (8CI), 3,3',5,5'-Tetraiodo-D-thyronine, D-T4, D-Thyroxine, Dextrothyroxine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?