Läs mer
Tocris Bioscience™ DFHO
Beskrivning
DFHO is a mimic of red fluorescent protein (RFP) fluorophore for imaging RNA in living cells. DFHO fluorescence is activated by binding to Corn aptamer (Kd = 70 nM). Excitation/emission maxima (λ) = 505/545 nm; extinction coefficient = 29000 M-1 cm-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3,5-Difluoro-4-hydroxybenzylidene)-1-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carbaldehyde oxime |
| CAS | 1420815-34-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Light-up Aptamers |
| Molekylformel | C12H9F2N3O3 |
| Formel vikt | 281.22 |
| Produkttyp | Fluorophore |
| Renhet | 98% |