Läs mer
DFMTI, MedChemExpress
Produktkod. 16490639
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490639 1 mg
16454306 100 mg
16445737 5 mg
16432998 10 mg
16429566 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490639 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100404
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DFMTI
CAS 864864-86-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18F2N4O
Kvantitet 1 mg
Synonym MK5435
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (67.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(N(C(C)C)C1)C2=C1C=C(C3=C(C)N(C4=CC=C(F)C=C4F)N=N3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 368.38
Formel vikt 368.38
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death