Läs mer
DG051, MedChemExpress
Produktkod. 16491099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491099 1 mg
16456887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491099 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10825
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DG051
CAS 929915-58-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25Cl2NO4
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM)
LEDER Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 426.33
Formel vikt 426.33
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism