Läs mer
DGAT-1 inhibitor 2, MedChemExpress
Produktkod. 16448078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448078 10 mg -
16423997 50 mg 50mg
16400548 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16448078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50670
MedChemExpress DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1;antiobesity agents.
DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DGAT-1 inhibitor 2
Fysisk form Solid
CAS 942999-61-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N4O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC12CCC(CC1)(CC2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC5=C(N)N=CN=C5OC4(C)C
Molekylvikt (g/mol) 420.5
Formel vikt 420.5
Procent renhet 95.94%