Läs mer
DGAT1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16497877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497877 5 mg
16455158 10 mg
16425866 100 mg
16401387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DGAT1-IN-1
CAS 1449779-49-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H28F3N3O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (36.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=CN4C=C(C(NCC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)=O)N=C4C=C3)C=C2)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 551.56
Formel vikt 551.56
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism