Läs mer
Tocris Bioscience™ γDGG
Beskrivning
Broad spectrum glutamate receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | γDGG |
| CAS | 6729-55-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C7H12N2O5 |
| Formel vikt | 204.18 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.182 |