Läs mer
DGK-iota Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18608896 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18608896 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18608896 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306558APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DGK-iota Polyclonal specifically detects DGK-iota in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DGK-iota
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias DAG kinase iota, DGK-IOTA, diacylglycerol kinase iota, diacylglycerol kinase, iota, Diglyceride kinase iota, EC 2.7.1.107
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DGK-iota fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9162
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus